ContactUsLinkComponent
Gant nitrile bleu 12 TN1201B Small Non poudrés, Ambidextres, bords roulés, surface micro-texturée Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 4 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE 10 sachets x 100 gants par carton Soit Carton 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue TCNG107800
Fournisseur:  TECHNI GLOVE
Gant nitrile bleu 12 TN1201B Small Non poudrés, Ambidextres, bords roulés, surface micro-texturée Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 4 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE 10 sachets x 100 gants par carton Soit Carton 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue TCNG107800
Fournisseur:  TECHNI GLOVE
Frequently Bought Together