Récipients
Récipients
Récipient, taille de plaquette 57 et inférieure, plaque carrée de taille 51 mm et inférieure, épaisseur maximale de 1,5 mm
N° de catalogue ENTED11-0215
Fournisseur:   ENTEGRIS
Récipients
N° de catalogue ENTED11-0215
Fournisseur:  ENTEGRIS
Récipients
Récipient, taille de plaquette 57 et inférieure, plaque carrée de taille 51 mm et inférieure, épaisseur maximale de 1,5 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Contient une plaquette ou une plaque carrée.
  • La fente possède un fond en V
  • Le clip sur le manche glisse afin de maintenir les substrats en place
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Récipient, taille de plaquette 57 et inférieure, plaque carrée de taille 51 mm et inférieure, épaisseur maximale de 1,5 mm