Pelles d'échantillonnage, à usage unique, SteriWare®
Red, sterile, 185 mm, 48×35 mm, 10 ml, PS
N° de catalogue SAMP8088R-10S
Fournisseur: Sampling Systems
Pelles d'échantillonnage, à usage unique, SteriWare®
N° de catalogue SAMP8088R-10S
Fournisseur: Sampling Systems
Aller à
Product Details & Documents
Ces pelles d'échantillonnage stériles et jetables sont idéales pour la distribution et l'échantillonnage de petites quantités. Fabriquées en polystyrène (PS) ou en polypropylène (PP) de qualité alimentaire.
- Moulé et emballé en salle blanche
- Disponible en blanc, rouge et bleu
- Fabriqué à partir de polymères conformes aux normes de la FDA et de l'UE
- Exempt d'ESB/TSE
- Disponible en version stérile irradiée aux rayons gamma (SAL 10-⁶)
- Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sac
- Aucun nettoyage n'est nécessaire avant ou après l'échantillonnage
Traçabilité totale du lot.
Emballage: Emballage individuel.
Spécifications
- Capacité:10 ml
- Désignation:Red, sterile
- Longueur:185 mm
- Matière:PS
- Seq:07
- Taille cuillère:48×35 mm