Spatules, micro, à usage unique, SteriWare®
PS, +, 170 mm, 40 mm, 6 mm, 0,5 ml, rouge
Fournisseur: Sampling Systems
Spatules, micro, à usage unique, SteriWare®
N° de catalogue SAMP8015NR-170S
Fournisseur: Sampling Systems
Aller à
Product Details & Documents
En PS ou PE-HD, stériles ou non stériles. Ces micro-spatules jetables sont parfaites pour l'échantillonnage de petits volumes.
- Moulées et emballées dans une salle blanche
- Adaptées au contact alimentaire
- Disponibles en version stérile (irradiation aux rayons gamma)
- Emballage individuel
La lame d'échantillonnage étroite permet de prélever des échantillons dans de très petits récipients tels que les flacons.
Spécifications
- Stérile:+
- Capacité:0,5 ml
- Couleur:rouge
- Désignation:PS
- Longueur:170 mm
- Seq:05
- Largeur de la lame:6 mm
- Longueur de lame:40 mm