Micro-incinérateurs, e-Loop
Micro-incinérateurs, e-Loop
e-Loop avec tube de 15 mm de diamètre, 710-1471
N° de catalogue 710-1471
Fournisseur:   BioTool
Micro-incinérateurs, e-Loop
N° de catalogue 710-1471
Fournisseur:  BioTool
Micro-incinérateurs, e-Loop
Micro-incinérateurs, e-Loop
e-Loop avec tube de 15 mm de diamètre, 710-1471
Prix
SFr. 664.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Systèmes de stérilisation électrique adaptés aux boucles, aux aiguilles et micro-instruments. Idéaux dans les laboratoires interdisant l'utilisation de gaz ou de flammes nues. L'e-Loop est dotée d'un tube en quartz résistant à l'usure et protégé par une structure externe perforée en acier inoxydable. Choix de deux unités de différents diamètres de tube, la plus grande des deux étant idéale pour la stérilisation de petits instruments tels que pinces et ciseaux. Le système de chauffage offre une chaleur homogène. L'ouverture élimine les risques d'éclaboussures de micro-organismes pathogènes.
  • Anses et aiguilles stérilisées en 5 à 7 secondes
  • La protection intégrale contre les éclaboussures protège l'utilisateur des gaz dangereux, flammes et éclaboussures de produits infectieux
  • Le tube de stérilisation est doté d'un système de réglage angulaire auto-verrouillable à 7 positions différentes
  • Plateau pour 3 instruments
  • Avertissement relatif à la chaleur résiduelle pour éviter les brûlures
Informations de commande: Accessoires en option : support conçu spécifiquement pour les porte-boucles d'inoculation BioTool, plateau en acier inoxydable positionné sur le côté gauche du stérilisateur et porte-boucles d'inoculation en acier inoxydable avec câble de Ø 0,6 à 1 mm.
Spécifications
  • Modèle:
    710-1471
  • Désignation:
    e-Loop avec tube de 15 mm de diamètre
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    710-1471
  • Poids:
    1,1 kg
  • Alimentation:
    120 W
  • Gamme de température:
    900 - 950 °C
  • L×P×H:
    175×139×129 mm
  • Ø×L:
    15×118 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 710-1575
    Plateau en acier inoxydable pour le positionnement du côté gauche
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 53.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 710-1473
    Dispositif de support pour porte-boucles BioTool
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 47.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 710-1573
    Élément de chauffage en quartz pour e-Loop 230 V
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 290.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 710-1574
    Tube de coupellation de rechange en céramique pour e-Loop standard, toutes tensions
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 77.00