Beakers, low form, PP
Beakers, low form, PP
400 ml, , 112 mm, 87 mm, 50 ml
N° de catalogue 213-0383
Fournisseur:   Brand
Beakers, low form, PP
N° de catalogue 213-0383
Fournisseur:  Brand
Beakers, low form, PP
Beakers, low form, PP
400 ml, , 112 mm, 87 mm, 50 ml
Prix
SFr. 29.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, highly translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Cleaning up to max 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
Avec graduation imprimée en bleu, rebord renforcé et bec.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en plus de la norme ISO 7056
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    87 mm
  • Intervalle de graduation:
    50 ml
  • Capacité:
    400 ml
  • Hauteur:
    112 mm