Beakers, low form, PP
10 ml, , 36 mm, 30 mm, 2 ml
N° de catalogue 213-0377
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
PP, highly translucent.
- Excellent chemical resistance
- Cleaning up to max 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
- For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
Avec graduation imprimée en bleu, rebord renforcé et bec.
: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml en plus de la norme ISO 7056
Spécifications
- Ø ext.:30 mm
- Intervalle de graduation:2 ml
- Capacité:10 ml
- Hauteur:36 mm
- Seq:01