Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Lid, LDPE, for rectanguLar tanks, 13 L
N° de catalogue BURK3440-0131
Fournisseur: BURKLE
Aller à
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
- Linear LDPE, transparent
- Rupture-proof
Spécifications
- Désignation:Lid, LDPE, for rectanguLar tanks, 13 L
- Seq:20
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BURK3440-0034Filetage de container ¾", pour conteneurs cylindriquesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 202.00