ContactUsLinkComponent
PT100 4-Leiter ML-Temperaturfühler, -80°..+350°C, DIN A (-30°..+300°C), biegbar, LS=50mm, D=2mm, PTFE-Kabel L=4m, ohne Stecker, T max. Kabel 220°C 1 * 1 ST
Référence ELPR800716
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
PT100 4-Leiter ML-Temperaturfühler, -80°..+350°C, DIN A (-30°..+300°C), biegbar, LS=50mm, D=2mm, PTFE-Kabel L=4m, ohne Stecker, T max. Kabel 220°C 1 * 1 ST
Référence ELPR800716
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together