Chaises Basic Laboratory
Product Details & Documents
Ces modèles de chaises proposés en entrée de gamme sont des solutions complètes et éprouvées pour le travail en laboratoire, dans des environnements divers.
- Avec base 5 étoiles solide en acier
- Disponible dans deux couleurs de châssis : noir ou gris clair
- Choix de trois mécanismes : dossier à contact, dossier à contact avec inclinaison réglable de l'assise et mécanisme synchrone avec réglage du poids
Le modèle Basic Laboratory peut être fourni avec une garniture en cuir synthétique Stamskin ou en tissu. Le matériau Stamskin est non seulement facile à nettoyer, mais il a également des propriétés antibactériennes, antifongiques et antimicrobiennes.
Conform to: DIN 68 877, German GS „safety tested“ certificate and Quality Management System DIN EN ISO 9001
Certifications: Conformes aux normes : DIN 68 877, certificat allemand GS « test de sécurité »et système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001
Spécifications
- Désignation:Basic laboratory 2 with synthetic leather upholstery, black, backrest height: 530 mm, black frame
- Hauteur:490 - 630 mm
- Seq:05
- Roulettes ou patins:Castors