Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 6
N° de catalogue SIMEVF2197
Fournisseur:   Industrial Physics
Viscosity flow cups
N° de catalogue SIMEVF2197
Fournisseur:  Industrial Physics
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 6
Prix
SFr. 241.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These viscosity flow cups are titanium anodised aluminum viscosity cups.
Suitable to be used with stand, to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Certifications: AFNOR
Documents
Spécifications
  • Modèle:
    6
  • Désignation:
    Viscosity flow cup
  • Seq:
    03
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SIMEVF2068
    Gaine de régulation de la température avec trépied, pour les coupes de viscosité conformes aux normes ISO et AFNOR
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 789.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 769-1150
    Statif trépied (260 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 273.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SIMEDI0076
    Chronomètre numérique, type C510, 0,01 s
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 37.20 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SIMEVF2062
    Support annulaire
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 106.00 SFr.
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 769-1151
    Calculatrice de viscosité, pour la conversion du temps d'écoulement en viscosité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 110.00 SFr.