Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 4
Catalog # SIMEVF2196
Supplier:   Industrial Physics
Viscosity flow cups
Catalog # SIMEVF2196
Supplier:  Industrial Physics
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 4
Price
SFr. 241.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These viscosity flow cups are titanium anodised aluminum viscosity cups.
Suitable to be used with stand, to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
 : AFNOR
Specifications
  • Modèle:
    4
  • Désignation:
    Viscosity flow cup
  • Seq:
    02
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • SIMEVF2068
    Gaine de régulation de la température avec trépied, pour les coupes de viscosité conformes aux normes ISO et AFNOR
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 789.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 769-1150
    Statif trépied (260 mm)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 273.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • SIMEDI0076
    Chronomètre numérique, type C510, 0,01 s
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 37.20
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • SIMEVF2062
    Support annulaire
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 769-1151
    Calculatrice de viscosité, pour la conversion du temps d'écoulement en viscosité
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00