Test charts
Test charts, blanc/noir, 5C
Catalog # SIMEVF3006
Supplier: Industrial Physics
Jump to:
Product Details & Documents
Ces mires sont utilisées pour tester les propriétés physiques des revêtements, laques, et encres.
- Dimensions allant de A6 à A4
- Film laminé pour une excellente résistance chimique aux solvants et la diffusion de film
- Section pour la date, l'heure et le numéro de test
Pour déterminer le pouvoir couvrant, l'opacité et le taux d'étalement dans les laboratoires de revêtement et de production de peintures.
Ordering information: Un certificat est disponible pour les mires avec un éclaircissant optique.
Documents
Specifications
- Format:5C
- Couleur:blanc/noir
- Désignation:Test charts
- Seq:15