pH Buffer solutions, CX-1
pH Buffer solutions, CX-1
pH gradient buffer, CX-1, buffer A, 5,6, 250 mL
N° de catalogue 555-9509
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
pH Buffer solutions, CX-1
N° de catalogue 555-9509
Numéro CAS:  
pH Buffer solutions, CX-1
pH Buffer solutions, CX-1
pH gradient buffer, CX-1, buffer A, 5,6, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 483.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Delivers robust reproducible gradients with the Thermo Scientific™ pH buffer platform that is applicable to a wide range of MAbs and ready to use with existing LC columns and systems, without the need to formulate mobile phases.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    pH gradient buffer, CX-1, buffer A
  • Valeur pH:
    5,6