Phosphorus standard solution
Phosphorus standard solution
Phosphorus standard solution, 100 ml (NIST), 1000 mg/l as P, 100 mL
N° de catalogue HACH2321142
Fournisseur:   Hach
Phosphorus standard solution
N° de catalogue HACH2321142
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Phosphorus standard solution
Phosphorus standard solution
Phosphorus standard solution, 100 ml (NIST), 1000 mg/l as P, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
36.70 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in phosphorus determinations.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/l as P
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Phosphorus standard solution, 100 ml (NIST)
Spécifications