ContactUsLinkComponent
mit internem NTC-Fühler Lebensdauer: 100 Tage, Einmaleinsatz (20 Tage bei -80 °C) Messbereich: -90 °C..+70 °C / Speicherkapazität: 16'000 Messwerte Anschluss: USB Validierungszertifikat basierend auf ELPRO Lot Acceptance Test 1 * 1 ST
  ELPR800012
mit internem NTC-Fühler Lebensdauer: 100 Tage, Einmaleinsatz (20 Tage bei -80 °C) Messbereich: -90 °C..+70 °C / Speicherkapazität: 16'000 Messwerte Anschluss: USB Validierungszertifikat basierend auf ELPRO Lot Acceptance Test 1 * 1 ST
  ELPR800012
Frequently Bought Together