Manchettes protectrices, PE-BD
Manchettes protectrices, PE-BD
Manchettes, 40 μm, bleu
Catalog # 113-9673
Supplier:   VWR Collection
Manchettes protectrices, PE-BD
Catalog # 113-9673
Supplier:  VWR Collection
Manchettes protectrices, PE-BD
Manchettes protectrices, PE-BD
Manchettes, 40 μm, bleu
Price
113.00 SFr.
Log in for availability
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Manchettes en PE-BD de 20 ou 40 µm.
  • Élastique sans latex
  • Longueur: 400 x 200 mm
Packaging: 2000 unités par carton.
Documents
Specifications
  • Couleur:
    bleu
  • Désignation:
    Manchettes, 40 μm