Gas sampling balloons
Gas sampling balloon, 250 mm, 8,0 L
Fournisseur: KARTELL
Aller à
Product Details & Documents
Gas collection bags made from latex.
Designed for general use in laboratories.
Ordering information: Available in different volumes and diameters.
Documents
Spécifications
- Ø:250 mm
- Volume:8,0 L
- Désignation:Gas sampling balloon
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..