Mirrors, Magoptic
Mirrors, Magoptic
Mirror, with focal length of -200 mm, 80 mm
N° de catalogue DIDAPOD608417
Fournisseur:   DIDALAB
Mirrors, Magoptic
N° de catalogue DIDAPOD608417
Fournisseur:  DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Mirrors, Magoptic
Mirror, with focal length of -200 mm, 80 mm
Prix
SFr. 14.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mirrors used for enabling classroom experiments.
Spécifications
  • Désignation:
    Mirror, with focal length of -200 mm
  • Seq:
    11
  • Ø:
    80 mm