Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Beam splitter, enables the incident beam to be divided into two emergent beams of identical light intensity, variable angle of emergent beam
N° de catalogue DIDAPOD060210
Fournisseur:   DIDALAB
Optical components for optical bench
N° de catalogue DIDAPOD060210
Fournisseur:  DIDALAB
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Beam splitter, enables the incident beam to be divided into two emergent beams of identical light intensity, variable angle of emergent beam
Prix
130.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Beam splitter, enables the incident beam to be divided into two emergent beams of identical light intensity, variable angle of emergent beam
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DIDAPOD010095
    Permanent frame, Ø 40 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 40.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DIDAPOD010110
    Simple lens holder, Ø 40 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 20.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DIDAPOD010080
    Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 71.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DIDAPOD010090
    Lens holder, Ø 40/42 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 37.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DIDAPOD060130
    Lens holder, Ø 80 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 57.40
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DIDAPOD002192
    Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 120.00