Buckets, SlimLine™
Buckets, SlimLine™
Seaux en PP de rechange, vert foncé, série B-7, vert, 22 L, 240×490 mm, 240 mm
N° de catalogue 216-1489
Fournisseur:   MICRONOVA
Buckets, SlimLine™
N° de catalogue 216-1489
Fournisseur:  MICRONOVA
Buckets, SlimLine™
Buckets, SlimLine™
Seaux en PP de rechange, vert foncé, série B-7, vert, 22 L, 240×490 mm, 240 mm
Prix
SFr. 175.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rectangular, 22 L buckets with a 482,6 mm interior width are an ideal choice for use with a variety of flat head mops and string mops in controlled environments. Available with or without heavy-duty 76,2 mm castors.
  • 6 gallon capacity
  • Volume graduations with gallon and litre marks
  • Colour coded with a choice of red, yellow, blue, green and grey
  • B-7: Use as replacement buckets for SlimLine™ and Slim T™ series carts
  • B-7AC: Use as replacements in BucketBinder™ multi-bucket systems
  • Autoclavable
Micronova Slim T™ polypropylene buckets are designed for stand-alone use or as replacements for SlimLine™ or Slim T™ series carts. They also work well with BucketLiners™ and the range of W-9 series wringers. Buckets with castors, use as a single bucket system, or as replacements in BucketBinder™ multi-bucket systems.
Zubehördetails: The BucketLiner™, with a unique LDPE/Nylon laminate, is an ideal impermeable barrier material for lining totes to transport product parts, raw materials or to line buckets containing disinfectants or other cleaning solutions.
Spécifications
  • Capacité:
    22 L
  • Couleur:
    vert
  • Désignation:
    Seaux en PP de rechange, vert foncé, série B-7
  • Dimensions:
    240×490 mm
  • Hauteur:
    240 mm
  • Seq:
    02
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 141-0091
    Sacs poubelle transparents irradiés aux rayons gamma, PE-BD/nylon, s'adaptent aux seaux de série B-7 (pour des environnements contrôlés, à utiliser pour le transport de produits et la mise au rebut de déchets) : 787,4 × 482,6 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 24 ST - SFr. 376.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..