Plasmid DNA buffers
Solution 3, neutralisation buffer for silica spin column methods, 250 mL
N° de catalogue PS003
Fournisseur:   OMEGA BIO-TEK
Plasmid DNA buffers
N° de catalogue PS003
Fournisseur:  OMEGA BIO-TEK
Numéro CAS:  
Plasmid DNA buffers
Solution 3, neutralisation buffer for silica spin column methods, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 139.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    Solution 3, neutralisation buffer for silica spin column methods
Spécifications