RNase A
RNase A
400 µl
N° de catalogue AC117
Fournisseur:   OMEGA BIO-TEK
RNase A
N° de catalogue AC117
Fournisseur:  OMEGA BIO-TEK
Numéro CAS:  
RNase A
400 µl
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 40.40
Connexion Pour la disponibilité
1 * 400 µl
Product Details & Documents
Ribonuclease A (RNase A) is endonuclease-free and quality controlled for use in plasmid purification procedures for digestion of RNA.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    400 µl
  • Cat. No.:
    AC117
  • Nom de l'enzyme:
    RNase A
  • Concentration:
    25 mg/ml