Plateaux à dissection, jetable
Plateaux à dissection à usage unique, blanc, 333×233 mm
N° de catalogue LPIT194032
Fournisseur: LP ITALIANA
Aller à
Product Details & Documents
Plateaux à dissection jetables en carton et mousse PS pour la dissection d'échantillons chirurgicaux.
- Avec zone d'enregistrement de données
- Échelle pré-imprimée (en mm)
- Trois tailles différentes disponibles
Documents
LPIT197032_TDS_FR
Fiche technique
Spécifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Plateaux à dissection à usage unique
- L×l:333×233 mm
- Seq:02