Storage Boxes, Multipurpose
94 l, blanc, 660×450×410 mm
N° de catalogue BURK3418-0194
Fournisseur: BURKLE
Aller à
Product Details & Documents
Made of HDPE, these practical storage containers are ideal for safe transport of pourable or liquid contents.
- With closed gripping edges
- Can be stacked
- Rounded inner edges and smooth inner surfaces for easy cleaning
- Enables use in foodstuffs/hygiene sector
Spécifications
- Capacité:94 l
- Couleur:blanc
- Seq:03
- l×p×h:660×450×410 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationl×p×hDisponibilitéPrix
- BURK3418-0001Lid for universal storage containers, PS, white- mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 37.80