[EN]GAS25H2S 50CO 2.2%CH4 18%O2 N2 58L 1 * 1 Pce
Katalognr. BWTE4G18X22W25H50
Anbieter: BW TECHNOLOGIES
[EN]GAS25H2S 50CO 2.2%CH4 18%O2 N2 58L 1 * 1 Pce
Katalognr. BWTE4G18X22W25H50
Anbieter: BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Anbieter: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
Anbieter: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
VWR®, Gants en nitrile
Anbieter: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Anbieter: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Anbieter: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Anbieter: VWR Collection