Density hydrometers
Hydrometer, 0,850 - 1,000 g/cm³, 0,005 g/cm³, 180 mm
N° de catalogue AMARH801282
Fournisseur: Amarell
Aller à
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
- Paper scale and shot weighted body
- Hydrometer accuracy ±1 scale division
- Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Spécifications
- Désignation:Hydrometer
- Longueur:180 mm
- Seq:67
- Division:0,005 g/cm³
- Plage de mesure:0,850 - 1,000 g/cm³
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..