Disposable bailers
Disposable bailers
Weighted disposable bailers, PE-HD, 1000 ml, 40 mm, 950 mm
N° de catalogue SAMP5040W-1000
Fournisseur:   Sampling Systems
Disposable bailers
N° de catalogue SAMP5040W-1000
Fournisseur:  Sampling Systems
Disposable bailers
Disposable bailers
Weighted disposable bailers, PE-HD, 1000 ml, 40 mm, 950 mm
Prix
487.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 24 ST
Product Details & Documents
Disposable bailers designed for sampling from wells or storage silos.
Emballage: Individually bagged.
Attention: Not suitable for high density liquids.
Spécifications
  • Ø:
    40 mm
  • Capacité:
    1000 ml
  • Désignation:
    Weighted disposable bailers
  • Longueur:
    950 mm
  • Matière:
    PE-HD