Baths and circulators, plastic baths
Baths and circulators, plastic baths
ICC basic eco 18, 2 kW, 18 L, 145×200×340 mm
N° de catalogue IKAA8035000
Fournisseur:   IKA
Baths and circulators, plastic baths
N° de catalogue IKAA8035000
Fournisseur:  IKA
Baths and circulators, plastic baths
Baths and circulators, plastic baths
ICC basic eco 18, 2 kW, 18 L, 145×200×340 mm
Prix
SFr. 2’720.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The ICC compact immersion circulators allow flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for use with liquids up to temperatures of 150 °C. The convenient carrying handle and the compact design allow easy transportation as well as comfortable use. An economic and attractive solution for basic applications such as sample tempering and heating glassware.
  • Adjustable safety circuit
  • Switch from internal to external temperature with one key (only for control unit)
  • Optical and acoustic warning, example: for over heating
  • Powerful pressure/suction pump
Spécifications
  • Puissance de chauffe:
    2 kW
  • Capacité:
    18 L
  • Seq:
    02
  • l×p×h:
    145×200×340 mm
  • Type:
    ICC basic eco 18
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4471500
    Small cover for small bath
    ICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 c
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20004612
    Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 111.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003668
    Floating tube rack for 8×15 ml tubes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - SFr. 56.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25001061
    Cooling coil
    ICC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4569300
    Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 731.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4471600
    Large cover for large bath (except IB R RO 15 eco)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 297.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4248600
    Large stainless steel bath, 20 L
    IB pro
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’070.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4569200
    Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 555.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4568900
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 32.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003077
    Small bridge
    small bath
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4248500
    Stainless steel bath, size S, 9 L
    IB 9 pro
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 809.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4568800
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 25.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA2606700
    Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °C
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’750.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4248200
    Plastic bath, size L, 18 L
    IB 18 eco
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 782.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4248100
    Plastic bath, size S, 8 L
    IB 8 eco
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 567.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20004613
    Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 138.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4569100
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 74.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003669
    Floating tube rack for 4×50 ml tubes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - SFr. 56.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003667
    Floating tube rack for 24×2,0 ml tubes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 Pce - SFr. 56.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4569000
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20113271
    Temperature control hose, 1,6 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 1’180.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003078
    Large bridge
    medium or large bath
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 219.00