Test tubes with rim
9 ml, 100 mm, 12 mm, 0,6 mm
N° de catalogue MARI3700334
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à
Product Details & Documents
Soda-Lime glass.
- Very good chemical resistance
- Good temperature resistance
Spécifications
- Ø ext.:12 mm
- Épaisseur de paroi:0,6 mm
- Capacité:9 ml
- Longueur:100 mm
- Seq:03