Extraction thimbles, Munktell
Extraction thimbles, Munktell
26×60 mm
N° de catalogue BINZ400023
Fournisseur:   Ahlstrom
Extraction thimbles, Munktell
N° de catalogue BINZ400023
Fournisseur:  Ahlstrom
Extraction thimbles, Munktell
Extraction thimbles, Munktell
26×60 mm
Prix
SFr. 250.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Grade ET/401
Particularly suitable for the extraction of organic combinations out of reaction mixtures, food, natural substances, lacquer and binder analysis in paint colours, dust and tar determination in gases.
Max. Temperature: 120 °C.
Grade MK 360
A special development for the analysis of air pollution.
Max. Temperature: 900 °C
Grade MG160
Filter thimbles of high purity particularly recommended for aggressive solvents. For analytical registration of environmental pollution.
Max. Temperature: 500 °C
T* indicates is used for Tecator machines
Spécifications
  • Ø int.×h:
    26×60 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..