Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
130 L, Seamless containers, rectangular shaped, - mm
N° de catalogue BURK3440-1306
Fournisseur: BURKLE
Aller à
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
- Linear LDPE, transparent
- Rupture-proof
Spécifications
- Capacité:130 L
- Désignation:Seamless containers, rectangular shaped
- Seq:11
- l×p×h:- mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BURK3440-0034Filetage de container ¾", pour conteneurs cylindriquesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 202.00