Vert de bromocrésol ACS
Flacon verre pour solides, 5 g
: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- :76-60-8
- :C₂₁H₁₄Br₄O₅S
- :MFCD00005874
- :698.02 g/mol
- :13,01370
- :225 °C (déc.)
- :Température ambiante
- :200-972-8
- Appearance:Yellow to beige to light brown Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Visual transition interval:from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
- Clarity of solution:Passes test
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 g



