Hotplates
350×350 mm, Max. 370 °C, 2200 W, Hotplate, HD 1, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
GESTHD1
Documents
- Zone de chauffe:350×350 mm
- Puissance de chauffe:2200 W
- Température:Max. 370 °C
- Seq:02
- l×p×h:358×358×170 mm
- Type:Hotplate, HD 1, aluminium alloy plate