Agarose, basic first
500 g
N° de catalogue ICNA11AGAF0500
Fournisseur:   MP Biomedicals
Agarose, basic first
N° de catalogue ICNA11AGAF0500
Fournisseur:  MP Biomedicals
Numéro CAS:  9012-36-6
Agarose, basic first
Agarose, basic first
500 g
Numéro CAS:  9012-36-6
Prix
459.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Basic agarose premier is ideal for routine rapid separation of DNA and RNA fragments as well as PCR products, the preparation of plasmids, and for screening, cloning and blotting techniques.
Agarose is a purified linear galactan hydrocolloid isolated from agar or agar-bearing marine algae.
  • Numéro CAS:9012-36-6
  • Numéro MDL:MFCD00081294
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 g
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..