Absorbants flottants
Rouleau sorbant, 119 litres/caisse, 15,2 m×120 mm
N° de catalogue MMMATF2001
Fournisseur: 3M
Aller à
Product Details & Documents
Tampons ou feuilles adsorbants d'huile en rouleau pour l'élimination des éclaboussures.
- Hydrophobe
- L'huile (pas l'eau) est récupérée
- Peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'en usine
Spécifications
- Désignation:Rouleau sorbant
- L×l:15,2 m×120 mm
- Capacité d'absorption:119 litres/caisse