Pipeteur, macro
Pipeteur macro, bleu
N° de catalogue 612-1932
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
Macro pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,1 to 200 ml.
- Adaptateur conique en silicone permettant un ajustement optimal pour différents diamètres
- Le système de valve facilite la compression des soufflets
- Le levier à ressorts permet le remplissage et l'administration de liquides avec précision
- Ménisque facilement ajustable
- L’appareil complet est autoclavable à 121 °C (2 bar)
Chaque pipeteur est fourni avec un filtre à membrane de rechange de 3 µm.
Documents
Brand macro Pipette Controller Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Documentation produit
BRND26202
Images 360
GA macro
Manuel
VWR - Contrat de maintenance pipettes FRANCE
Fiche technique
Spécifications
- Code couleur:bleu
- Désignation:Pipeteur macro
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCode couleurDisponibilitéPrix
- 612-2202Adaptateur (silicone), longueur: 44 mmnoirConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 5.50 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCode couleurDisponibilitéPrix
- 612-1904Système de soupapes (PP, PTFE, silicone)assortimentConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 34.60 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCode couleurDisponibilitéPrix
- 612-1965Membrane filtrante 3 µm (PP, PTFE), non stérileassortimentConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 8.10 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCode couleurDisponibilitéPrix
- 612-1966Membrane filtrante 3 µm (PP, PTFE), non stérileassortimentConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - 60.20 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCode couleurDisponibilitéPrix
- 612-1903Soufflets d'aspiration (en silicone) avec bague filetée (en PP)—Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 24.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCode couleurDisponibilitéPrix
- 612-2210Support d'adaptateur (en PP) gris, longueur : 49 mmgrisConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 5.30 SFr.