Pipeteur, macro
Pipeteur macro, gris
  612-1900
 :   Brand
Pipeteur, macro
  612-1900
 :  Brand
Pipeteur, macro
Pipeteur, macro
Pipeteur macro, gris
SFr. 79.80
1 * 1 ST
Macro pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,1 to 200 ml.
  • Adaptateur conique en silicone permettant un ajustement optimal pour différents diamètres
  • Le système de valve facilite la compression des soufflets
  • Le levier à ressorts permet le remplissage et l'administration de liquides avec précision
  • Ménisque facilement ajustable
  • L’appareil complet est autoclavable à 121 °C (2 bar)
Chaque pipeteur est fourni avec un filtre à membrane de rechange de 3 µm.
  • Code couleur:
    gris
  • Désignation:
    Pipeteur macro
Accessories
  •  
    Désignation
    Code couleur
  • 612-2202
    Adaptateur (silicone), longueur: 44 mm
    noir
    1 * 1 ST - SFr. 5.50
  •  
    Désignation
    Code couleur
  • 612-1904
    Système de soupapes (PP, PTFE, silicone)
    assortiment
    1 * 1 ST - SFr. 34.60
  •  
    Désignation
    Code couleur
  • 612-1965
    Membrane filtrante 3 µm (PP, PTFE), non stérile
    assortiment
    1 * 1 ST - SFr. 8.10
  •  
    Désignation
    Code couleur
  • 612-1966
    Membrane filtrante 3 µm (PP, PTFE), non stérile
    assortiment
    1 * 10 ST - SFr. 60.20
  •  
    Désignation
    Code couleur
  • 612-1903
    Soufflets d'aspiration (en silicone) avec bague filetée (en PP)
    1 * 1 ST - SFr. 24.00
  •  
    Désignation
    Code couleur
  • 612-2210
    Support d'adaptateur (en PP) gris, longueur : 49 mm
    gris
    1 * 1 ST - SFr. 5.30