SPE columns, Supra-Poly® XWP
SPE columns, Supra-Poly® XWP
Extra wide particle 1200 m²/g, 90 µm, 1 ml, 60 mg
N° de catalogue PERCN9306505
Fournisseur:   PerkinElmer
SPE columns, Supra-Poly® XWP
N° de catalogue PERCN9306505
Fournisseur:  PerkinElmer
SPE columns, Supra-Poly® XWP
Extra wide particle 1200 m²/g, 90 µm, 1 ml, 60 mg
Prix
SFr. 272.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
SPE Supra-Poly® extreme capacity wide pore (XWP) are polymer based columns, polystyrene-divinylbenzene (PSDVB). Ideal for extracting polar and non-polar compounds when analysing drugs and drug metabolites in biological fluids.
Spécifications
  • Granulométrie:
    90 µm
  • Capacité:
    1 ml
  • Désignation:
    Extra wide particle 1200 m²/g
  • Seq:
    03
  • Poids du lit:
    60 mg
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..