ContactUsLinkComponent
Bain sec agit PHMT-PSC24N pour microtubes, temprature ambiante +5 jusqu' 100 C 0,1C. Livr avec bloc pour 24 tubes 1,5 ml, des blocs supplmentaires interchangeables peuvent tre commands sparment. Vitesse 250 1400 t/min. LxPxH 205x230x 1 * 1 Pce
Catalog # 444-0823
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Bain sec agit PHMT-PSC24N pour microtubes, temprature ambiante +5 jusqu' 100 C 0,1C. Livr avec bloc pour 24 tubes 1,5 ml, des blocs supplmentaires interchangeables peuvent tre commands sparment. Vitesse 250 1400 t/min. LxPxH 205x230x 1 * 1 Pce
Catalog # 444-0823
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Frequently Bought Together