Trays, PP
blanc, 14 l, 645×428×65 mm, 600×400×60 mm
N° de catalogue LAMA1875
Fournisseur:   LAMAPLAST
Trays, PP
N° de catalogue LAMA1875
Fournisseur:  LAMAPLAST
Trays, PP
Trays, PP
blanc, 14 l, 645×428×65 mm, 600×400×60 mm
Prix
SFr. 43.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Trays made of PP.
  • Ideal for food application
  • Stackable
  • Good chemical and temperature resistance
Spécifications
  • l×p×h ext.:
    645×428×65 mm
  • Capacité:
    14 l
  • Couleur:
    blanc
  • l×p×h int.:
    600×400×60 mm