Floculateurs
Product Details & Documents
The FP4, FC S, and JLT Series assist laboratory technicians in the environmental sector by providing tools for conducting the jar test and leaching test, which are essential for water treatment and environmental protection. These tests help determine the most effective methods for improving water quality and assessing the potential environmental risks posed by pollutants.
- Brushless motor
Unité FP4 portable: Le FP4 dispose de 4 agitateurs avec des vitesses d'agitation reproductibles permettant de respecter les conditions standard pendant les analyses sur site. Éclairage central des 4 positions.
Unités JLT: Contrôle numérique avec la même vitesse d'agitation et la même durée pour chacune des 6 positions. Les échantillons peuvent être éclairés (ou non) en allumant le panneau arrière.
Unités FC S: Réglages indépendant de la vitesse pour chaque position. Les échantillons peuvent être éclairés (ou non) en allumant le panneau arrière.
FC S Series; Flocculators with Independent Positions: Analogue flocculators with adjustable stirring speeds, a powerful brushless motor, and an illuminated back panel. Available in 4 or 6 independent positions, the FC S series allows parallel testing under varying conditions, ideal for optimising water treatment processes.
FP4; Digital Portable Flocculator: Digital portable flocculator featuring adjustable stirring speed and timer, a powerful brushless motor, a central lighting system, and a practical handle for comfortable and reliable on-site water treatment tests.
Spécifications
- Désignation:FP4, with central lighting system
- Seq:05
- Cat. No.:705-1500
- Poids:3,8 kg
- Clavier:Analogique
- Affichage:-
- L×P×H:250×310×265 mm
- Vitesse de mélange:10 - 300 min⁻¹ (1 min⁻¹ speed setting interval)
- Positions de mélange:4
- Modèle:FP4
- Minuterie:0 à 30 minutes ou fonctionnement continu
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix