Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
1000 ml, 24/29, 310 mm, 0,40 ± ml
N° de catalogue VITL676950
Fournisseur:   VITLAB
Volumetric flasks, class A
N° de catalogue VITL676950
Fournisseur:  VITLAB
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
1000 ml, 24/29, 310 mm, 0,40 ± ml
Prix
SFr. 123.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En PMP, opaque, avec capuchon RIN, PP.
  • Avec marquage annulaire calibré individuellement sur « In »
  • Avec numéro de lot imprimé et certificat de lot
  • La contrainte thermique jusqu'à 121 °C (autoclavage) ne dépasse pas durablement la limite de tolérance
  • Pour préserver les marquages, un nettoyage à 60 °C maximum est recommandé
Absorbe les UV, hautement transparent. Pour conserver les substances sensibles à la lumière.
Certifications: Tolérances de classe A selon DIN EN ISO 1042.
Spécifications
  • RN:
    24/29
  • Capacité:
    1000 ml
  • Hauteur:
    310 mm
  • Tolérance:
    0,40 ± ml