Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
250 ml, 19/26, 235 mm, 0,15 ± ml
N° de catalogue VITL674950
Fournisseur:   VITLAB
Volumetric flasks, class A
N° de catalogue VITL674950
Fournisseur:  VITLAB
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
250 ml, 19/26, 235 mm, 0,15 ± ml
Prix
119.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
En PMP, opaque, avec capuchon RIN, PP.
  • Avec marquage annulaire calibré individuellement sur « In »
  • Avec numéro de lot imprimé et certificat de lot
  • La contrainte thermique jusqu'à 121 °C (autoclavage) ne dépasse pas durablement la limite de tolérance
  • Pour préserver les marquages, un nettoyage à 60 °C maximum est recommandé
Absorbe les UV, hautement transparent. Pour conserver les substances sensibles à la lumière.
Certifications: Tolérances de classe A selon DIN EN ISO 1042.
Spécifications
  • RN:
    19/26
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    235 mm
  • Tolérance:
    0,15 ± ml