Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
50 ml, 12/21, 150 mm, 0,06 ± ml
N° de catalogue VITL672950
Fournisseur:   VITLAB
Volumetric flasks, class A
N° de catalogue VITL672950
Fournisseur:  VITLAB
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
50 ml, 12/21, 150 mm, 0,06 ± ml
Prix
SFr. 90.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
En PMP, opaque, avec capuchon RIN, PP.
  • Avec marquage annulaire calibré individuellement sur « In »
  • Avec numéro de lot imprimé et certificat de lot
  • La contrainte thermique jusqu'à 121 °C (autoclavage) ne dépasse pas durablement la limite de tolérance
  • Pour préserver les marquages, un nettoyage à 60 °C maximum est recommandé
Absorbe les UV, hautement transparent. Pour conserver les substances sensibles à la lumière.
Certifications: Tolérances de classe A selon DIN EN ISO 1042.
Spécifications
  • RN:
    12/21
  • Capacité:
    50 ml
  • Hauteur:
    150 mm
  • Tolérance:
    0,06 ± ml