pH-Fix pH Indicator Test Strips
pH-Fix pH Indicator Test Strips
pH-Fix, 100 test strips with colour scale, 3,1 - 8,3, Classic flat box , 66×10×90 mm, 34,43 g
N° de catalogue 662-2341
Fournisseur:   MACHEREY-NAGEL
pH-Fix pH Indicator Test Strips
N° de catalogue 662-2341
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
pH-Fix pH Indicator Test Strips
pH-Fix pH Indicator Test Strips
pH-Fix, 100 test strips with colour scale, 3,1 - 8,3, Classic flat box , 66×10×90 mm, 34,43 g
Prix
SFr. 27.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
pH-Fix indicator test strips allow fast pH testing directly at the point of interest, and are suitable for untrained users as well as analytical professionals.
  • Aucun accessoire requis - toujours prêt à l'emploi
  • Échelle de couleurs brillante, pour des résultats précis
  • Longue languette, pour maintenir une distance sufffisante entre la main et l'échantillon
  • Sans migration de l'indicateur - donc sans contamination de la solution échantillon
The indicator dyes used for pH-Fix test strips are chemically bound to the test pads to prevent bleeding and, therefore, contamination of the sample. Instructions for use according to IVD Directive 98/79/EC - The instructions for use according to IVD Directive 98/79/EC can be requested by providing the article number and LOT number at the email address [email protected].
Attention: No hazardous material.
Spécifications
  • Gamme pH:
    3,1 - 8,3
  • Désignation:
    pH-Fix, 100 test strips with colour scale
  • Seq:
    7
  • Type de conditionnement:
    Classic flat box , 66×10×90 mm, 34,43 g
  • Cat. No.:
    662-2341
  • Durée de conservation:
    4 Year(s)