Chaînes, Maximum Security
Ø 8 mm, noir
Catalog # 238-0033
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Ces chaînes sont beaucoup plus sûres que les câbles en acier. Elles sont fournies avec une gaine en tissu pour protéger la peinture et le chrome.
Matériau: En acier spécial chaînes durci
Ø: 8 ou 10 mm
Longueur: 110 cm
Specifications
- Type:Ø 8 mm
- Couleur:noir