2-Méthylthiazole
2-Méthylthiazole
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue ACTIAS23101G100
Marketsource
Fournisseur:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Méthylthiazole
N° de catalogue ACTIAS23101G100
Fournisseur:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numéro CAS:  3581-87-1
2-Méthylthiazole
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  3581-87-1
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:3581-87-1
  • Formule:C₄H₅NS
  • Numéro MDL:MFCD00053144
  • Poids moléculaire:99.16 g/mol
  • EINECS:222-702-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g