Inserts
Inserts
Insert 1/1 E 127, pour 44 flacons de 100 ml
L×P×H: 445×445×102 mm, PG 8535/36, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8592, 445×445×102 mm
N° de catalogue MIEL3808530
Inserts
N° de catalogue MIEL3808530
Fournisseur:  
Inserts
Inserts
Insert 1/1 E 127, pour 44 flacons de 100 ml
L×P×H: 445×445×102 mm, PG 8535/36, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8592, 445×445×102 mm
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Insert 1/1 E 127, pour 44 flacons de 100 ml
    L×P×H: 445×445×102 mm
  • Seq:
    45
  • l×p×h:
    445×445×102 mm
  • Pour:
    PG 8535/36, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8592