Inserts
E 125-06 insert for infusion bottles, 9 fields, square measure 125×125 mm, PG 8535/36, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8592, 460×460×224 mm
N° de catalogue MIEL3808510
Aller à
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:E 125-06 insert for infusion bottles, 9 fields, square measure 125×125 mm
- Seq:39
- l×p×h:460×460×224 mm
- Pour:PG 8535/36, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8592